Learn More
Anhydride phénylmaléique, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Tous les produits Thermo Scientific Chemicals ProduitsDescription
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Phenylmaleic anhydride |
| Point de fusion | 119.0°C to 122.0°C |
| Couleur | Blanc à marron |
| Point d’ébullition | 122.0°C to 125.0°C (0.2 Torr) |
| Spectre IR | Authentique |
| Plage de pourcentage du dosage | 99% |
| Conditionnement | Flacon en verre |
| Quantité | 1 g |
| Poids de la formule | 174.16 |
| Pourcentage de pureté | 99% |
| Afficher plus |