Learn More
Chlorure de phénylmercure, TRC
Code produit 30416011
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10 g
Conditionnement:
10g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30416011 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30416011 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCP33565810G
 Article restreint
Cet article nécessite une mise à jour du prix avant d'être commandé.
Demandez un prix pour cet article ici.
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Phenyl-mercury-chloride
CAS 100-56-1
Formule moléculaire C6 H5 Cl Hg
Quantité 10 g
Synonyme Phenylmercury Chloride, Mercury','chlorophenyl-, Phenylmercury chloride (6CI), Chlorophenylmercury, Agrenal, Agronal, Benzene','(chloromercurio)-, Hexason, Mercutal, Merfazin, Mersolite 2, Monophenylmercury chloride, PMC, PMC (fungicide), Phenyl chloromercury, Phenylmercuric chloride, Phenylmercury(II) chloride
Formule InChI InChI=1S/C6H5.ClH.Hg/c1-2-4-6-5-3-1;;/h1-5H;1H;/q;;+1/p-1
SMILES Cl[Hg]c1ccccc1
Nom IUPAC chloro(phényl)mercure
Poids moléculaire (g/mol) 313.15
Poids de la formule 313.9786