Learn More
Acétate de phénylmercure, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11344297
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10 g
50 g
250 g
Conditionnement:
10g
250g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
11344297 50 g 50g
11334297 10 g 10g
11354297 250 g 250g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Règlementaire: Ce produit contient une substance répertoriée dans l'annexe XVII du règle ment REACH (CE) N° 1907/2006, tout client doit remplir une déclaration avant la livraison.
Code produit 11344297 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur 037125.18
 Article restreint
Expédition estimée: 12-08-2026
Ajouter au panier
Règlementaire: Ce produit contient une substance répertoriée dans l'annexe XVII du règle ment REACH (CE) N° 1907/2006, tout client doit remplir une déclaration avant la livraison.
CAS: 62-38-4 | C8H8HgO2 | 336.742 g/mol
Phenylmercuric acetate serves as contraceptive gel and foam, injectable solution, skin disinfectant and in cosmetic products such as hair shampoos, mouthwashes and toothpastes. It is likewise used in preservative in canned paint, eye creams and drops. It acts as a catalyst in polyurethane systems. It is also used as a catalyst in the 3M tartan brand polyurethane flexible floors that were common in school gymnasiums. It acts as an antitranspirant, when applied to the plants leaves.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 62-38-4
Formule moléculaire C8H8HgO2
Poids moléculaire (g/mol) 336.742
Numéro MDL MFCD00008691
Clé InChI XEBWQGVWTUSTLN-UHFFFAOYSA-M
Synonyme phenylmercuric acetate, phenylmercury acetate, acetoxyphenylmercury, anticon, liquiphene, dyanacide, gallotox, hostaquik, kwiksan, meracen
CID PubChem 16682730
ChEBI CHEBI:27684
Nom IUPAC acétyloxy(phényl)mercure
SMILES CC(=O)O[Hg]C1=CC=CC=C1
Spécification
Nom chimique ou matériau Phenylmercury acetate
Point de fusion 146°C to 153°C
Couleur Blanc à jaune
Densité 2.4 g/mL
Odeur Odorless
Formule linéaire C6H5HgOCOCH3
Quantité 50 g
Numéro UN UN1674
Beilstein 3662930
Merck Index 14,7300
Informations sur la solubilité Soluble in alcohol,benzene and glacial acetic acid; Slightly soluble in water.
Poids de la formule 336.74
Pourcentage de pureté 98%
Forme physique Poudre