Learn More
Thermo Scientific Chemicals Fluorure de phénylméthanesulfonyle, 99 %
Code produit 10267023 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
10 g
50 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
10g
1g
50g
5g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10267023 50 g Flacon en verre 50g
10358110 1 g Flacon en verre 1g
10042680 5 g Flacon en verre 5g
10105180 10 g Flacon en verre 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Code produit 10267023 Fournisseur Thermo Scientific Chemicals Code fournisseur 215740500
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    489.00€
    423.65€ / 50g
    Économisez 65.35€
    13% de réduction
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 329-98-6 | C7H7FO2S | 174.19 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 329-98-6
Formule moléculaire C7H7FO2S
Poids moléculaire (g/mol) 174.19
Numéro MDL MFCD00007424
Clé InChI YBYRMVIVWMBXKQ-UHFFFAOYSA-N
Synonyme phenylmethylsulfonyl fluoride, pmsf, benzenemethanesulfonyl fluoride, benzylsulfonyl fluoride, alpha-toluenesulfonyl fluoride, benzylsulphonyl fluoride, alpha-toluenesulphonyl fluoride, phenylmethylsulfonylfluoride, phenylmethylsulphonyl fluoride, .alpha.-toluenesulfonyl fluoride
CID PubChem 4784
ChEBI CHEBI:8102
Nom IUPAC fluorure de phénylméthanesulfonyl
SMILES C1=CC=C(C=C1)CS(=O)(=O)F
Spécification
Nom chimique ou matériau Phenylmethanesulfonyl fluoride
% min. CAS 98.5
% max. CAS 100.0
Point de fusion 90.0°C to 94.0°C
Couleur Blanc
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 98.5% min. (GC)
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire C6H5CH2SO2F
Quantité 50 g
Beilstein 11, III, 331
Merck Index 15, 7659
Informations sur la solubilité Solubility in water: hydrolysis. Other solubilities: soluble in xylene and petroleum ether
Poids de la formule 174.19
Pourcentage de pureté 99%
Forme physique Aiguilles (agglomérat de mai)
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Phenylmethanesulfonyl fluoride
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 3
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1B
Mention de danger
  • H318-Provoque des lésions oculaires graves.
  • H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
  • H301-Toxique en cas d'ingestion.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P310-EN CAS D'INGESTION: appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.