Learn More
Fluorure de phénylméthylsulfonyle, MP Biomedicals
Code produit 11451542 Tous les produits MP Biomedicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
11451542 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 11451542 Fournisseur MP Biomedicals Code fournisseur 04800263
 Article restreint
Expédition estimée: 16-12-2026
Inhibiteur de la trypsine, de la chymotrypsine et de la protéase
Spécification
Nom chimique ou matériau Phenylmethylsulfonyl- Fluoride
CAS 329-98-6
Formule moléculaire C7H7FO2S
Quantité 5 g
Synonyme phenylmethylsulfonyl fluoride, pmsf, benzenemethanesulfonyl fluoride, benzylsulfonyl fluoride, alpha-toluenesulfonyl fluoride, benzylsulphonyl fluoride, alpha-toluenesulphonyl fluoride, phenylmethylsulfonylfluoride, phenylmethylsulphonyl fluoride, .alpha.-toluenesulfonyl fluoride
Clé InChI YBYRMVIVWMBXKQ-UHFFFAOYSA-N
SMILES C1=CC=C(C=C1)CS(=O)(=O)F
Nom IUPAC fluorure de phénylméthanesulfonyl
Poids moléculaire (g/mol) 174.189
CID PubChem 4784
ChEBI CHEBI:8102
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Phenylmethylsulfonyl Fluoride (PMSF)
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 3
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1B
Mention de danger
  • H301-Toxique en cas d'ingestion.
  • H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
  • H318-Provoque des lésions oculaires graves.
Conseils de prudence
  • P260-Ne pas respirer les poussières/fumées/gaz/ brouillards/vapeurs/aérosols.
  • P264-Se laver soigneusement après manipulation.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P310-EN CAS D'INGESTION: appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin.
  • P303+P361+P353-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/Se doucher.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P321-Traitement spécifique (voir sur cette étiquette).
  • P405-Garder sous clef.
  • P501b-Éliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation locale/régionale/nationale/internationale.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contain: alpha-toluenesulphonyl fluoride