Learn More
Fluorure de phénylméthylsulfonyle, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Phenylmethylsulfonyl Fluoride |
| CAS | 329-98-6 |
| Formule moléculaire | C7H7FO2S |
| Quantité | 25 g |
| Synonyme | α-Toluenesulfonyl Fluoride, Benzylsulfonyl Fluoride, NSC 88499, PMSF, Phenylmethanesulfonyl Fluoride |
| Formule InChI | InChI=1S/C7H7FO2S/c8-11(9,10)6-7-4-2-1-3-5-7/h1-5H,6H2 |
| SMILES | C1=CC=C(C=C1)CS(=O)(=O)F |
| Nom IUPAC | fluorure de phénylméthanesulfonyl |
| Poids moléculaire (g/mol) | 174.19 |
| Poids de la formule | 174.0151 |