Learn More
Fluorure de phénylméthylsulfonyle, extra pur, SLR, Fisher Chemical
Code produit 10070280 Tous les produits Fisher Chemical Produits
Change view
Click to view available options
Quantité:
5 g
Conditionnement:
Cuve en verre
Unit Size:
5g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Quantité Conditionnement unitSize
10070280 5 g Cuve en verre 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 10070280 Supplier Fisher Chemical Supplier No. P/2805/44
Demander un format en vrac ou personnalisé
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
View alternative products
This item is not returnable. View return policy
Specifications
CAS 329-98-6
Point de fusion 90°C
Couleur Blanc
Conditionnement Cuve en verre
Formule moléculaire C7H7FO2S
Numéro MDL 7424
Quantité 5 g
Synonyme phenylmethylsulfonyl fluoride, pmsf, benzenemethanesulfonyl fluoride, benzylsulfonyl fluoride, alpha-toluenesulfonyl fluoride, benzylsulphonyl fluoride, alpha-toluenesulphonyl fluoride, phenylmethylsulfonylfluoride, phenylmethylsulphonyl fluoride, .alpha.-toluenesulfonyl fluoride
Clé InChI YBYRMVIVWMBXKQ-UHFFFAOYSA-N
SMILES C1=CC=C(C=C1)CS(=O)(=O)F
Nom IUPAC fluorure de phénylméthanesulfonyl
Poids moléculaire (g/mol) 174.189
CID PubChem 4784
ChEBI CHEBI:8102
Poids de la formule 174.19g/mol
Forme physique Solide
Show More Show Less
compliance-icons compliance-icons
Product Identifier
  • Phenylmethanesulfonyl fluoride
Signal Word
  • Dangers
Hazard Category
  • Toxicité aiguë Catégorie 3
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1B
Hazard Statement
  • H318-Provoque des lésions oculaires graves.
  • H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
  • H301-Toxique en cas d'ingestion.
Precautionary Statement
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P310-EN CAS D'INGESTION: appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin./
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.