Learn More
Acide phénylphosphinique, 99 %, Thermo Scientific™
Code produit 10704553 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Change view
Click to view available options
:
5g ; Flacon en verre
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit
10704553 5g ; Flacon en verre
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 10704553 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 130780050
Demander un format en vrac ou personnalisé
Spécification
Nom chimique ou matériau Phenylphosphinic acid
Note relative au nom 99%
CAS 1779-48-2
Point de fusion 82.0°C to 87.0°C
Couleur Blanc
Point d’ébullition 180.0°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 99%
Conditionnement Flacon en verre
Formule moléculaire C6H7O2P
Formule linéaire C6H5P(O)(OH)H
Numéro MDL MFCD00002131
Quantité 5 g
Beilstein 16, 791
Synonyme phenylphosphinic acid, benzenephosphinic acid, phosphinic acid, phenyl, benzenephosphonous acid, phenyl phosphinic acid, mlchbqkmvknbov-uhfffaoysa-n, benzolphosphonigs, aure, benzene phosphinic acid, hydroxyphenylphosphineoxide, acmc-1bt5t
Informations sur la solubilité Solubility in water: 7.7g/100mL water (25°C). Other solubilities: soluble in alcohol,acetone,slightly soluble in ether,insoluble in benzene,hexane,ccl4
Clé InChI MLCHBQKMVKNBOV-UHFFFAOYSA-N
SMILES OP(=O)C1=CC=CC=C1
Nom IUPAC hydroxy-oxo-phénylphosphanium
Poids moléculaire (g/mol) 142.09
CID PubChem 6327116
Poids de la formule 142.09
Pourcentage de pureté 99%
Forme physique Solide cristallin
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Phenylphosphinic acid
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
  • H318-Provoque des lésions oculaires graves.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
Conseils de prudence
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P312-EN CAS D'INGESTION: appeler un CENTRE ANTIPOISON/médecin / en cas de malaise.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P310-Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
RUO– À des fins de recherche uniquement