Learn More
Acide phénylphosphonique, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11420008
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 g
500 g
Conditionnement:
100g
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11420008 100 g 100g
11430008 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11420008 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur B22939.22
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 1571-33-1 | Molecular Formula: C6H7O3P | Molecular Weight: 158.09 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
Applications
L’additif d’acide phénylphosphonique utilisé avec le Noyor′ est un catalyseur pour l’oxydation des sulfures en sulfones. Utilisé comme additif de résine PU en polyester non saturé. Il peut également être ajouté dans le nylon pour améliorer son degré de polymérisation. Il peut être utilisé comme agent de pression extrême de lubrification ; comme catalyseur de réaction d’acide carboxylique & d’alcool ; il peut être utilisé comme traitement ignifuge des matériaux asganiques utilisés par les fibres.
Solubilité
Soluble dans l’eau.
Remarques
Conserver dans un endroit frais et sec, dans un récipient bien fermé. Conserver à l’abri des oxydants.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 1571-33-1
Formule moléculaire C6H7O3P
Poids moléculaire (g/mol) 158.09
Numéro MDL MFCD00002136
Clé InChI QLZHNIAADXEJJP-UHFFFAOYSA-N
Synonyme benzenephosphonic acid, phosphonic acid, phenyl, phenyl-phosphonic acid, phosphonic acid, p-phenyl, phenyl phosphonic acid, unii-byd76t2868, sv7, pubchem21303, phosphonic acid,phenyl, wln: qpqo&r
CID PubChem 15295
Nom IUPAC Acide dodécylphosphonique
SMILES OP(O)(=O)C1=CC=CC=C1
Specifications
Nom chimique ou matériau Phenylphosphonic acid
Point de fusion 160°C to 162°C
Quantité 100 g
Numéro UN UN3261
Beilstein 2245168
Informations sur la solubilité Soluble in water.
Poids de la formule 158.09
Pourcentage de pureté 98%