Learn More
Dichlorure méthylphosphonique, 90+ %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11404844
Change view
Click to view available options
Quantité:
50 g
250 g
1000 g
Conditionnement:
1000g
250g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
11404844 50 g 50g
11414844 250 g 250g
11494834 1000 g 1000g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11404844 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A13777.18
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 824-72-6 | C6H5Cl2OP | 194.98 g/mol
Phenylphosphonic dichloride is used in the preparation of 2-phenyl-[1,3,2]dioxaphosphepane-2-oxide. Further, it acts as an effective reagent for the chlorinative dehydration of some heterocycles.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le dichlorure phénylphosphonique est utilisé dans la préparation du 2-phenyl-[1,3,2]dioxaphosphepane-2-oxyde. De plus, il agit comme un réactif efficace pour la déshydratation chlorinative de certains hétérocycles.
Solubilité
Miscible avec le benzène, le chloroforme, le diméthylsulfoxyde et le tétrachlorure de carbone.
Remarques
Sensible à l’humidité. Stocker dans un endroit frais. Incompatible avec les agents oxydants forts, les bases fortes et l’eau.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 824-72-6
Formule moléculaire C6H5Cl2OP
Poids moléculaire (g/mol) 194.98
Numéro MDL MFCD00002070
Clé InChI IBDMRHDXAQZJAP-UHFFFAOYSA-N
Synonyme phenylphosphonic dichloride, phosphonic dichloride, phenyl, benzenephosphonic dichloride, phenylphosphonyl dichloride, dichlorophenylphosphine oxide, phenyldichlorophosphine oxide, benzenephosphonyl chloride, phenylphosphonic acid dichloride, phenylphosphonodichloridic acid, phosphonic dichloride, p-phenyl
CID PubChem 69990
Nom IUPAC dichlorophosphorylbenzène
SMILES ClP(Cl)(=O)C1=CC=CC=C1
Spécification
Nom chimique ou matériau Phenylphosphonic dichloride
Point de fusion 1°C to 3°C
Densité 1.379
Point d’ébullition 258°C
Point d’éclair 204°C (399°F)
Indice de réfraction 1.56
Quantité 50 g
Numéro UN UN3265
Beilstein 1072240
Sensibilité Moisture sensitive
Informations sur la solubilité Miscible with benzene,chloroform,dimethyl sulfoxide and carbon tetrachloride.
Poids de la formule 194.99
Pourcentage de pureté ≥90%
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
  • Substances et mélanges corrosifs pour les métaux Catégorie 1
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1B
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H290-Peut être corrosif pour les métaux.
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
  • H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
  • H318-Provoque des lésions oculaires graves.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • EUH014-Réagit violemment au contact de l'eau.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
  • P303+P361+P353-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/Se doucher.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P310-Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contain: Phenylphosphonic dichloride