Learn More
Dichlorure phénylphosphonique, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10512151 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Change view
Click to view available options
Quantité:
250 mL
1 L
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
1L
250mL
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement unitSize
10512151 250 mL Flacon en verre 250mL
10679833 1 L Flacon en verre 1L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10512151 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 130802500
Demander un format en vrac ou personnalisé
This item is not returnable. View return policy
CAS: 824-72-6 | C6H5Cl2OP | 194.98 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 824-72-6
Formule moléculaire C6H5Cl2OP
Poids moléculaire (g/mol) 194.98
Numéro MDL MFCD00002070
Clé InChI IBDMRHDXAQZJAP-UHFFFAOYSA-N
Synonyme phenylphosphonic dichloride, phosphonic dichloride, phenyl, benzenephosphonic dichloride, phenylphosphonyl dichloride, dichlorophenylphosphine oxide, phenyldichlorophosphine oxide, benzenephosphonyl chloride, phenylphosphonic acid dichloride, phenylphosphonodichloridic acid, phosphonic dichloride, p-phenyl
CID PubChem 69990
Nom IUPAC dichlorophosphorylbenzène
SMILES ClP(Cl)(=O)C1=CC=CC=C1
Specifications
Nom chimique ou matériau Phenylphosphonic dichloride
Note relative au nom 97%
Point de fusion 3.0°C
Couleur Jaune à marron
Densité 1.3900g/mL
Point d’ébullition 258.0°C
Point d’éclair 204°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 96% min. (Argentometry)
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire C6H5P(O)Cl2
Indice de réfraction 1.5570 to 1.5610
Quantité 250 mL
Beilstein 16, 804
Fieser 01,846; 16,284
Gravité spécifique 1.39
Informations sur la solubilité Solubility in water: reacts
Poids de la formule 194.98
Pourcentage de pureté 97%
Forme physique Liquide