Learn More
Dichlorure de phénylphosphonique, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Phenylphosphonic Dichloride |
| CAS | 824-72-6 |
| Formule moléculaire | C6H5Cl2OP |
| Quantité | 10 g |
| Synonyme | P-Phenylphosphonic dichloride, Benzenephosphonic dichlorideBenzenephosphonyl chloride, Dichlorophenylphosphine oxide, NSC 66477Phenyldichlorophosphine oxide |
| Formule InChI | InChI=1S/C6H5Cl2OP/c7-10(8,9)6-4-2-1-3-5-6/h1-5H |
| SMILES | ClP(=O)(Cl)c1ccccc1 |
| Nom IUPAC | dichlorophosphorylbenzène |
| Poids moléculaire (g/mol) | 194.98 |
| Poids de la formule | 193.9455 |