Learn More
Acide phénylpropiolique, 98+ %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11442158
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10 g
25 g
50 g
Conditionnement:
10g
25g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
11442158 10 g 10g
11474030 25 g 25g
11452158 50 g 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11442158 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A15163.09
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 637-44-5 | C9H6O2 | 146.15 g/mol
Phenylpropiolic acid is used as a Pharmaceutical Intermediates, laboratory chemicals.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
L’acide phénylpropiolique est utilisé comme intermédiaire pharmaceutique, produits chimiques de laboratoire.
Solubilité
Soluble dans l’eau.
Remarques
Conserver à l’écart des agents oxydants forts. Garder le récipient hermétiquement fermé. Stocker dans des conditions fraîches et sèches et dans des récipients bien scellés.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 637-44-5
Formule moléculaire C9H6O2
Poids moléculaire (g/mol) 146.15
Numéro MDL MFCD00004361
Clé InChI XNERWVPQCYSMLC-UHFFFAOYSA-N
Synonyme phenylpropiolic acid, 3-phenylpropiolic acid, phenylpropynoic acid, 3-phenylpropynoic acid, 2-propynoic acid, 3-phenyl, phenylacetylenecarboxylic acid, 3-phenyl-2-propynoic acid, phenylacetylene monocarboxylic acid, propiolic acid, 3-phenyl, phenyl propiolic acid
CID PubChem 69475
Nom IUPAC Acide 3-phénylprop-2-ynoïque
SMILES OC(=O)C#CC1=CC=CC=C1
Spécification
Nom chimique ou matériau Phenylpropiolic acid
Point de fusion 135°C to 138°C
Quantité 10 g
Beilstein 742587
Informations sur la solubilité Soluble in water.
Poids de la formule 146.15
Pourcentage de pureté ≥98%