Learn More
Acide phénylpyruvique, sel de sodium monohydraté, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10503941 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement unitSize
10503941 25 g Flacon en verre 25g
10082450 5 g Flacon en verre 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10503941 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 189730250
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 122049-54-1 | C9H7O3 | 163.15 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 122049-54-1
Formule moléculaire C9H7O3
Poids moléculaire (g/mol) 163.15
Numéro MDL MFCD00149109
Clé InChI BTNMPGBKDVTSJY-UHFFFAOYSA-M
Synonyme sodium phenylpyruvate monohydrate, sodium 2-oxo-3-phenylpropanoate hydrate, phenylpyruvic acid sodium salt monohydrate, phenylpyruvic acid, sodium salt, sodium hydrate ?-phenylpyruvate, l-phenyl pyruvic acid sodium salt, beta-phenylpyruvic acid sodium salt, acmc-2099lh, phenylpyruvic acid sodium hydrate, beta-phenylpyruvic acid, sodium salt
CID PubChem 23666336
Nom IUPAC sodium ; 2-oxo-3-phénylpropanoate ; Hydrate
SMILES [O-]C(=O)C(=O)CC1=CC=CC=C1
Spécification
Nom chimique ou matériau Phenylpyruvic acid, sodium salt monohydrate
Note relative au nom 98%
Couleur Blanc
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 98%
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire C6H5CH2COCO2Na·H2O
Quantité 25 g
Beilstein 10, I, 325
Informations sur la solubilité Solubility in water: soluble in water
Poids de la formule 204.16
Pourcentage de pureté 98%
Forme physique Poudre fine