Learn More
Bromure de phénylsélényle, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11433884
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
25 g
Conditionnement:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11433884 5 g 5g
11454030 1 g 1g
11443884 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11433884 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A11906.06
 Article restreint
Expédition estimée: 25-11-2026
Ajouter au panier
CAS: 34837-55-3 | C6H5BrSe | 235.981 g/mol
Employed in the synthesis of enones by selenenylation of α-cyano ketones with lithium naphthalenide. Phenylselenyl bromide was used in the preparation of exo-2-methyl-7-phenylselenyl-octahydro-8-oxa-2,7b-diaza-dicyclopenta[a,e]pentalene-1,3-dione and endo-2-methyl-7-phenylselanyl-octahydro-8-oxa-2,7b-diaza-dicyclopenta[a,e]pentalene-1,3-dione.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Utilisé dans la synthèse des énones par sélénénylation de α-cyano cétones avec du naphtalénide de lithium. Le bromure de phénylsélényle est utilisé dans la préparation de l’exo-2-méthyl-7-phénylsélényl-octahydro-8-oxa-2,7b-diaza-dicyclopenta[a,e]pentalène-1,3-dione et de l’endo-2-méthyl-7-phénylsélanyl-octahydro-8-oxa-2,7b-diaza-dicyclopenta[a,e]pentalène-1,3-dione.
Solubilité
Soluble dans le toluène, turbidité très faible.
Remarques
Sensible à l’humidité. Stockez loin de l’air et de l’eau/de l’humidité. Stockez-le dans un endroit frais. Garder le récipient bien fermé dans un endroit sec et bien ventilé. Conserver à l’abri des oxydants
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 34837-55-3
Formule moléculaire C6H5BrSe
Poids moléculaire (g/mol) 235.981
Numéro MDL MFCD00000047
Clé InChI LCEFEIBEOBPPSJ-UHFFFAOYSA-N
Synonyme phenylselenyl bromide, benzeneselenenyl bromide, phenylselenenyl bromide, bromoselenobenzene, phsebr, phenylselenylbromide, benzeneselenyl bromide, phenylselanyl bromane, brseph, phenylseleno bromide
CID PubChem 123446
Nom IUPAC Sélénohypobromite de phényle
SMILES C1=CC=C(C=C1)[Se]Br
Spécification
Nom chimique ou matériau Phenylselenenyl bromide
Point de fusion 56°C to 62°C
Point d’ébullition 107°C to 108°C (15 mmHg)
Quantité 5 g
Numéro UN UN2928
Beilstein 2039772
Sensibilité Moisture sensitive
Informations sur la solubilité Soluble in toluene,very faint turbidity.
Poids de la formule 235.98
Pourcentage de pureté 98%
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Phenylselenyl bromide
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 3
  • TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 1
  • TOXICITÉ AIGUË POUR LE MILIEU AQUATIQUE Aiguë 1
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1B
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles à la suite d'une exposition répétée Catégorie 2
Mention de danger
  • H301-Toxique en cas d'ingestion.
  • H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
  • H331-Toxique par inhalation.
  • H373-Risque présumé d'effets graves pour les organes.
  • H400-Très toxique pour les organismes aquatiques.
  • H410-Très toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contain: Bromoselenobenzene