Learn More
Anhydride phénylséléninique, TRC
Code produit 30334573
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
Conditionnement:
1g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30334573 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30334573 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCB3981901G
 Article restreint
Expédition estimée: 03-12-2026
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Phenylseleninic Anhydride
CAS 17697-12-0
Formule moléculaire C12 H10 O3 Se2
Quantité 1 g
Synonyme Phenylseleninic Anhydride
Formule InChI InChI=1S/C12H10O3Se2/c13-16(11-7-3-1-4-8-11)15-17(14)12-9-5-2-6-10-12/h1-10H
SMILES O=[Se](O[Se](=O)c1ccccc1)c2ccccc2
Nom IUPAC phénylsélétinyl benzèneséléninate
Poids moléculaire (g/mol) 360.126
Poids de la formule 361.896