Learn More
Anhydride phénylséléninique, TRC
Code produit 30339782
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 mg
Conditionnement:
100mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30339782 100 mg 100mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30339782 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCB398190100MG
 Article restreint
Expédition estimée: 03-12-2026
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Phenylseleninic Anhydride
CAS 17697-12-0
Formule moléculaire C12 H10 O3 Se2
Quantité 100 mg
Synonyme Phenylseleninic Anhydride
Formule InChI InChI=1S/C12H10O3Se2/c13-16(11-7-3-1-4-8-11)15-17(14)12-9-5-2-6-10-12/h1-10H
SMILES O=[Se](O[Se](=O)c1ccccc1)c2ccccc2
Nom IUPAC phénylsélétinyl benzèneséléninate
Poids moléculaire (g/mol) 360.126
Poids de la formule 361.896