Learn More
Phénylsélénol, 90+ %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11455313
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
Conditionnement:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11455313 25 g 25g
11445313 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11455313 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A12876.14
 Article restreint
Expédition estimée: 29-12-2026
Ajouter au panier
CAS: 645-96-5 | C6H6Se
It is applied for reactions of phenylselenol and its anion. Benzeneselenol can used as starting reagent in the synthesis of monoseleno-substituted 1,3-dienes. It may be used in the synthesis of cationic chalcogenolato-bridged diruthenium complexes.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Il est utilisé dans les réactions du phénylsélénol et de son anion. Le benzènesélénol peut servir de réactif de départ dans la synthèse des 1,3-diènes monosubstitués par du sélénium. Il peut être utilisé dans la synthèse de complexes de diruthénium cationique à pont chalcogénolate.
Solubilité
Non miscible ou difficile à mélanger dans l’eau.
Remarques
Sensible à l’air. Conserver à l’écart des agents oxydants et de l’air. Gardez le récipient bien fermé et placez-le dans un endroit frais, sec et bien ventilé. Stocker sous un gaz inerte.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 645-96-5
Formule moléculaire C6H6Se
Numéro MDL MFCD00000001
Synonyme Benzeneselenol; Selenophenol
Spécification
Nom chimique ou matériau Phenylselenol
Densité 1.479
Point d’ébullition 71°C to 72°C (18 mmHg)
Point d’éclair 70°C (158°F)
Odeur Stench
Indice de réfraction 1.612
Quantité 25 g
Numéro UN UN3440
Beilstein 385715
Sensibilité Air sensitive
Informations sur la solubilité Not miscible or difficult to mix in water.
Poids de la formule 157.07
Pourcentage de pureté ≥90%