Learn More
Bromure de phénylsélényle, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10713421 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10713421 25 g Flacon en verre 25g
10328120 5 g Flacon en verre 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10713421 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 223060250
 Article restreint
Expédition estimée: 02-12-2026
Ajouter au panier
CAS: 34837-55-3 | C6H5BrSe | 235.97 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 34837-55-3
Formule moléculaire C6H5BrSe
Poids moléculaire (g/mol) 235.97
Numéro MDL MFCD00000047
Clé InChI LCEFEIBEOBPPSJ-UHFFFAOYSA-N
Synonyme phenylselenyl bromide, benzeneselenenyl bromide, phenylselenenyl bromide, bromoselenobenzene, phsebr, phenylselenylbromide, benzeneselenyl bromide, phenylselanyl bromane, brseph, phenylseleno bromide
CID PubChem 123446
Nom IUPAC Sélénohypobromite de phényle
SMILES C1=CC=C(C=C1)[Se]Br
Spécification
Nom chimique ou matériau Phenylselenyl bromide
Note relative au nom 98%
Point de fusion 60°C to 62°C
Couleur Brun à noir
Point d’ébullition 107°C to 108°C (15.0 mmHg)
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 98%
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire C6H5SeBr
Quantité 25 g
Beilstein 06, II, 319
Fieser 06,459; 07,286; 11,33; 13,26; 01,1047; 11,487; 16,272
Informations sur la solubilité Solubility in water: insoluble
Poids de la formule 235.97
Pourcentage de pureté 98%
Forme physique Crystals