Learn More
Bromure de phénylsélényle, TRC
Code produit 30417550
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
2.5 g
Conditionnement:
2.50g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30417550 2.5 g 2.50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30417550 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCP3368252.5G
 Article restreint
Cet article nécessite une mise à jour du prix avant d'être commandé.
Demandez un prix pour cet article ici.
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Phenylselenyl Bromide
CAS 34837-55-3
Formule moléculaire C6 H6 Br Se
Quantité 2.5 g
Synonyme Benzeneselenyl Bromide, Phenylselenenyl Bromide, Phenylselenium Bromide
Formule InChI InChI=1S/C6H6BrSe/c7-8-6-4-2-1-3-5-6/h1-5,7H
SMILES Br=[Se]c1ccccc1
Nom IUPAC (phényl-λ 3-sélanylidène)-λ 3-bromane
Poids moléculaire (g/mol) 236.976
Poids de la formule 236.882