Learn More
Phénylsilane, +97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 10151181 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Click to view available options
Quantité:
5 mL
25 mL
100 mL
Conditionnement:
Flacon en verre
missing translation for 'unitSize'
100mL
25mL
5mL
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 10151181
missing translation for 'mfr': Thermo Scientific Acros 291690250
Demander un format en vrac ou personnalisé
This item is not returnable. View return policy
CAS: 694-53-1 | C6H8Si | 108.22 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Réactif de réduction
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 694-53-1
Formule moléculaire C6H8Si
Poids moléculaire (g/mol) 108.22
Clé InChI XJWOWXZSFTXJEX-UHFFFAOYSA-N
Synonyme phenylsilane, benzene, silyl, silylbenzene, silane, phenyl, fenylsilan, fenylsilan czech, phenylsilane, silyl, silane, phenyl-,
CID PubChem 6327628
Nom IUPAC phénylsilicone
SMILES C1=CC=C(C=C1)[Si]
Specifications
Nom chimique ou matériau Phenylsilane
Couleur Incolore
Densité 0.8700g/mL
Point d’ébullition 120.0°C
Point d’éclair 7°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 97% min. (GC)
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire C6H5SiH3
Indice de réfraction 1.5100 to 1.5120
Quantité 25 mL
Beilstein 03,1198
Fieser 05,523; 17,284
Gravité spécifique 0.87
Informations sur la solubilité Solubility in water: reacts. Other solubilities: soluble in most common organic solvents
Poids de la formule 108.22
Pourcentage de pureté 97+%
Forme physique Liquide
Show More Show Less
compliance-icons compliance-icons
Product Identifier
  • Phenylsilane
Signal Word
  • Dangers
Hazard Category
  • Toxicité aiguë Catégorie 3
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Liquide inflammable Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
  • Substance ou mélange qui au contact de l'eau dégage des gaz inflammables Catégorie 2
Hazard Statement
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H301-Toxique en cas d'ingestion.
  • H331-Toxique par inhalation.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H261-Dégage au contact de l'eau des gaz inflammables.
  • H225-Liquide et vapeurs très inflammables.
  • EUH014-Réagit violemment au contact de l'eau.
Precautionary Statement
  • P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
  • P223-Éviter tout contact avec l'eau.
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.