Learn More
Phénylsilane, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Phenylsilane |
| CAS | 694-53-1 |
| Formule moléculaire | C6H8Si |
| Quantité | 25 g |
| Synonyme | Silyl-benzene, Monophenylsilane, NSC 179699, SIP 6750.0, Silylbenzene, Z 6047 |
| Formule InChI | InChI=1S/C6H8Si/c7-6-4-2-1-3-5-6/h1-5H,7H3 |
| SMILES | [SiH3]c1ccccc1 |
| Nom IUPAC | phénylsilane |
| Poids moléculaire (g/mol) | 108.21 |
| Poids de la formule | 108.0395 |