Learn More
Acide (+/-)-phénylsuccinique, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11463994
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
500 g
Conditionnement:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11463994 500 g 500g
11443994 25 g 25g
11453994 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11463994 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A11971.36
 Article restreint
Expédition estimée: 24-11-2026
Ajouter au panier
CAS: 635-51-8 | C10H10O4 | 194.186 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 635-51-8
Formule moléculaire C10H10O4
Poids moléculaire (g/mol) 194.186
Numéro MDL MFCD00004256
Clé InChI LVFFZQQWIZURIO-UHFFFAOYSA-N
Synonyme phenylsuccinic acid, dl-phenylsuccinic acid, 2-phenylsuccinic acid, phenyl succinic acid, butanedioic acid, phenyl, succinic acid, phenyl, 2-phenylsuccinate, .alpha.-phenylsuccinic acid, phenylsuccinate, butanedioic acid, 2-phenyl
CID PubChem 95459
Nom IUPAC Acide 2-phénylbutanedioïque
SMILES C1=CC=C(C=C1)C(CC(=O)O)C(=O)O
Spécification
Nom chimique ou matériau (±)-Phenylsuccinic acid
Point de fusion 167°C to 169°C
Quantité 500 g
Beilstein 1875051
Poids de la formule 194.19
Pourcentage de pureté 98%