Learn More
Acide phénylsuccinique, TRC
Code produit 30412047
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
500 mg
Conditionnement:
500mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30412047 500 mg 500mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30412047 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCP336863500MG
 Article restreint
Expédition estimée: 02-12-2026
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Phenylsuccinic Acid
CAS 635-51-8
Formule moléculaire C10 H10 O4
Quantité 500 mg
Synonyme 2-Phenylbutanedioic Acid, (RS)-Phenylsuccinic Acid, (±)-2-Phenylsuccinic Acid, (±)-Phenylsuccinic Acid, 2-Phenylsuccinic Acid, DL-Phenylsuccinic Acid, NSC 11342, NSC 16635, Phenylsuccinic Acid, alpha-Phenylsuccinic Acid
Formule InChI InChI=1S/C10H10O4/c11-9(12)6-8(10(13)14)7-4-2-1-3-5-7/h1-5,8H,6H2,(H,11,12)(H,13,14)
SMILES OC(=O)CC(C(=O)O)c1ccccc1
Nom IUPAC Acide 2-phénylbutanedioïque
Poids moléculaire (g/mol) 194.184
Poids de la formule 194.058