Learn More
Anhydride phénylsuccinique, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10656270 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10656270 5 g Flacon en verre 5g
10536640 25 g Flacon en verre 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10656270 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 428510050
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
CAS: 1131-15-3 | C10H8O3 | 176.17 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 1131-15-3
Formule moléculaire C10H8O3
Poids moléculaire (g/mol) 176.17
Numéro MDL MFCD00192395
Clé InChI HDFKMLFDDYWABF-UHFFFAOYNA-N
Synonyme phenylsuccinic anhydride, 3-phenyldihydrofuran-2,5-dione, monophenyl succinic anhydride, 2,5-furandione, dihydro-3-phenyl, acmc-20ajwd, acmc-20mmqc, phenylsuccinicanhydride, 2,5-furandione, dihydro-3-phenyl-, 3r, phenyl succinic anhydride
CID PubChem 136911
Nom IUPAC 3-phenyloxolane-2,5-dione
SMILES O=C1CC(C(=O)O1)C1=CC=CC=C1
Spécification
Nom chimique ou matériau Phenylsuccinic anhydride
Point de fusion 53°C to 55°C
Point d’ébullition 191°C to 192°C (12.0 mmHg)
Plage de pourcentage du dosage 98.5% min. (GC)
Conditionnement Flacon en verre
Quantité 5 g
Poids de la formule 176.17
Pourcentage de pureté 99%