Learn More
Acide (phénylsulfonyl)acétique, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11378085
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
25 g
Conditionnement:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
11378085 1 g 1g
11388085 5 g 5g
11398085 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11378085 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur L08299.03
 Article restreint
Expédition estimée: 03-09-2026
Ajouter au panier
CAS: 3959-23-7 | C8H8O4S | 200.208 g/mol
(Phenylsulfonyl)acetic acid is used as pharmaceutical intermediates.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
L’acide (phénylsulfonyl)acétique est utilisé comme intermédiaire pharmaceutique.
Remarques
Les matières incompatibles sont les agents oxydants forts. Stockez-le dans un endroit frais. Garder le récipient bien fermé dans un endroit sec et bien ventilé
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 3959-23-7
Formule moléculaire C8H8O4S
Poids moléculaire (g/mol) 200.208
Numéro MDL MFCD00025042
Clé InChI YTEFAALYDTWTLB-UHFFFAOYSA-N
Synonyme phenylsulfonyl acetic acid, 2-phenylsulfonyl acetic acid, 2-benzenesulfonyl acetic acid, phenylsulfonylacetic acid, acetic acid, phenylsulfonyl, benzenesulfonyl-acetic acid, benzenesulfonyl acetic acid, 2-phenylsulphonyl acetic acid, benzenesulfonylacetic acid, phenyl sulfonylacetic acid
CID PubChem 59543
Nom IUPAC acide 2-(benzènesulfonyl)acétique
SMILES C1=CC=C(C=C1)S(=O)(=O)CC(=O)O
Spécification
Nom chimique ou matériau (Phenylsulfonyl)acetic acid
Point de fusion 109°C to 114°C
Quantité 1 g
Beilstein 2504376
Poids de la formule 200.22
Pourcentage de pureté 97%