Learn More
Acide (phénylthio)acétique, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Spécification
Spezifikation
| Nom chimique ou matériau | (Phenylthio)acetic acid |
| Point de fusion | 61°C to 66°C |
| Odeur | Stench |
| Quantité | 25 g |
| Beilstein | 2045072 |
| Poids de la formule | 168.22 |
| Pourcentage de pureté | 97% |