Learn More
Acide (phénylthio)acétique, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Product Code. 11455946
Change view
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
Unit Size:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Quantité Unit Size
11455946 100 g 100g
11445946 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 11455946 Supplier Thermo Scientific Alfa Aesar Supplier No. B22280.22
 Article restreint
Expédition estimée: 29-12-2026
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
CAS: 103-04-8 | C8H7O2S | 167.20 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 103-04-8
Formule moléculaire C8H7O2S
Poids moléculaire (g/mol) 167.20
Numéro MDL MFCD00004355
Clé InChI MOTOSAGBNXXRRE-UHFFFAOYSA-M
Synonyme phenylthio acetic acid, thiophenoxyacetic acid, 2-phenylthio acetic acid, phenylthioglycolic acid, phenylmercaptoacetic acid, 2-phenylsulfanyl acetic acid, phenylsulfanyl acetic acid, acetic acid, phenylthio, phenylmercapto acetic acid, carboxymethyl phenyl sulfide
CID PubChem 59541
Nom IUPAC Acide 2-phénylsulfanylacétique
SMILES [O-]C(=O)CSC1=CC=CC=C1
Specifications
Nom chimique ou matériau (Phenylthio)acetic acid
Point de fusion 61°C to 66°C
Odeur Stench
Quantité 100 g
Beilstein 2045072
Poids de la formule 168.22
Pourcentage de pureté 97%