Learn More
(Phénylthio)acétonitrile, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11495293
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
100 g
Conditionnement:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
11495293 25 g 25g
11485293 5 g 5g
11405303 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11495293 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A12869.14
Demander un format en vrac ou personnalisé
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
CAS: 5219-61-4 | C8H7NS | 149.21 g/mol
Applications include, electron-deficient aromatics undergo vicarious nucleophilic substitution (VNS) reactions with the anion. Thus the molecule is equivalent to an acetonitrile anion synthon with thiophenate as the leaving group. For example, in the presence of solid NaOH in DMSO, nitrobenzene gives predominantly 4-nitrophenylacetonitrile, along with some of the 2-isomer.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Les applications comprennent, les aromatiques déficientes en électrons subissent des réactions de substitution nucléophile vicieuse (VNS) avec l’anion. Ainsi, la molécule est équivalente à un synthon d’anions d’acétonitrile avec du thiophénate comme groupe de départ. Par exemple, en présence de NaOH solide dans le DMSO, le nitrobenzène donne principalement du 4-nitrophénylacétonitrile, ainsi qu’une partie de 2-isomère.
Solubilité
Non miscible ou difficile à mélanger dans l’eau.
Remarques
Conserver à l’abri des oxydants. Gardez le récipient bien fermé et placez-le dans un endroit frais, sec et bien ventilé.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 5219-61-4
Formule moléculaire C8H7NS
Poids moléculaire (g/mol) 149.21
Numéro MDL MFCD00019831
Clé InChI QMJWPWCKRKHUNY-UHFFFAOYSA-N
Synonyme phenylthio acetonitrile, phenylthioacetonitrile, 2-phenylthio acetonitrile, acetonitrile, phenylthio, phenylmercaptoacetonitrile, cyanomethyl phenyl sulfide, 2-phenylsulfanyl acetonitrile, 2-phenylthioethanenitrile, acmc-209ky7, phenylmercapto acetonitrile
CID PubChem 78891
Nom IUPAC 2-Phénylsulfanylacétonitrile
SMILES N#CCSC1=CC=CC=C1
Spécification
Nom chimique ou matériau (Phenylthio)acetonitrile
Densité 1.142
Point d’ébullition 146°C to 147°C (14 mmHg)
Point d’éclair >110°C (230°F)
Odeur Unpleasant
Indice de réfraction 1.582
Quantité 25 g
Beilstein 2042078
Informations sur la solubilité Not miscible or difficult to mix in water.
Poids de la formule 149.22
Pourcentage de pureté 98%