Learn More
Trichlorure de phénylétain, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Phenyltin Trichloride |
| CAS | 1124-19-2 |
| Formule moléculaire | C6 H5 Cl3 Sn |
| Quantité | 1 g |
| Synonyme | Phenyltin trichloride (6CI), Trichlorophenylstannane, Monophenyltin chloride, Monophenyltin trichloride, NSC 92617, Phenyltrichlorostannane, Phenyltrichlorotin, Trichlorophenyltin |
| Formule InChI | InChI=1S/C6H5.3ClH.Sn/c1-2-4-6-5-3-1;;;;/h1-5H;3*1H;/q;;;;+3/p-3 |
| SMILES | Cl[Sn](Cl)(Cl)c1ccccc1 |
| Nom IUPAC | trichloro(phényl)stannane |
| Poids moléculaire (g/mol) | 302.17 |
| Poids de la formule | 301.8479 |