Learn More
Trichlorure de phénylétain, TRC
Code produit 30411120
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
500 mg
Conditionnement:
500mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30411120 500 mg 500mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30411120 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCP399603500MG
 Article restreint
Cet article nécessite une mise à jour du prix avant d'être commandé.
Demandez un prix pour cet article ici.
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Phenyltin Trichloride
CAS 1124-19-2
Formule moléculaire C6 H5 Cl3 Sn
Quantité 500 mg
Synonyme Phenyltin trichloride (6CI), Trichlorophenylstannane, Monophenyltin chloride, Monophenyltin trichloride, NSC 92617, Phenyltrichlorostannane, Phenyltrichlorotin, Trichlorophenyltin
Formule InChI InChI=1S/C6H5.3ClH.Sn/c1-2-4-6-5-3-1;;;;/h1-5H;3*1H;/q;;;;+3/p-3
SMILES Cl[Sn](Cl)(Cl)c1ccccc1
Nom IUPAC trichloro(phényl)stannane
Poids moléculaire (g/mol) 302.17
Poids de la formule 301.8479