Learn More
Phényltriéthoxysilane, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Tous les produits Thermo Scientific Chemicals ProduitsDescription
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Phenyltriethoxysilane |
| Note relative au nom | 98% |
| Couleur | Incolore |
| Densité | 0.9960g/mL |
| Point d’ébullition | 235.0°C |
| Point d’éclair | 42°C |
| Spectre IR | Authentique |
| Plage de pourcentage du dosage | 98% |
| Conditionnement | Flacon en verre |
| Formule linéaire | C6H5Si(OC2H5)3 |
| Afficher plus |
Sécurité et traitement
- Phenyltriethoxysilane
- Attention
- Liquide inflammable Catégorie 3
- Toxicité spécifique pour certains organes cibles à la suite d'une exposition répétée Catégorie 2
- H373-Risque présumé d'effets graves pour les organes.
- H226-Liquide et vapeurs inflammables.