Learn More
Phényltriméthoxysilane, 85%
Code produit 10731714 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
50 mL
250 mL
1 L
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
1L
250mL
50mL
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10731714 1 L Flacon en verre 1L
10542072 50 mL Flacon en verre 50mL
10603583 250 mL Flacon en verre 250mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 10731714 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 370640010
 Article restreint
Expédition estimée: 03-12-2026
Ajouter au panier
CAS : 2996-92-1 | C9H14O3Si | 198,29 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 2996-92-1
Formule moléculaire C9H14O3Si
Poids moléculaire (g/mol) 198.29
Numéro MDL MFCD00025689
Clé InChI ZNOCGWVLWPVKAO-UHFFFAOYSA-N
Synonyme phenyltrimethoxysilane, trimethoxy phenyl silane, silane, trimethoxyphenyl, silane, phenyltrimethoxy, unii-21tqe746s9, trimethoxysilyl benzene, benzene, trimethoxysilyl, phenyl trimethoxysilane, phenyl trimethoxy silane, phenyltri methoxy silane
CID PubChem 18137
Nom IUPAC Triméthoxy(phényl)silane
SMILES CO[Si](OC)(OC)C1=CC=CC=C1
Spécification
Nom chimique ou matériau Phenyltrimethoxysilane
Point de fusion -25°C
Couleur Incolore
Densité 1.0620g/mL
Point d’ébullition 233°C
Point d’éclair 50°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 80% min. (GC)
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire C6H5Si(OCH3)3
Indice de réfraction 1.4730 to 1.475
Quantité 1 L
Beilstein 16, IV, 1556
Gravité spécifique 1.062
Informations sur la solubilité Solubility in water: soluble
Poids de la formule 198.29
Pourcentage de pureté 85%
Forme physique Liquide
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • Phenyltrimethoxysilane
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
Conseils de prudence
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
RUO– À des fins de recherche uniquement