Learn More
Phenyltrimethylammonium chloride, 98+%, ACROS Organics™
Shop All Thermo Scientific Chemicals ProductsDescription
Catalyseur de transfert de phase
Specifications
Specifications
| Nom chimique ou matériau | Phenyltrimethylammonium chloride |
| Note relative au nom | 98+% |
| CAS | 138-24-9 |
| Couleur | Blue-Gray or White |
| Spectre IR | Authentic |
| Plage de pourcentage du dosage | 98+% |
| Conditionnement | Plastic bottle |
| Formule moléculaire | C9H14ClN |
| Formule linéaire | C6H5N(CH3)3Cl |
| Numéro MDL | MFCD00011790 |
| Show More |
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Individuate un'opportunità di miglioramento?