Learn More
Phenyltrimethylammonium chloride, 98+%, ACROS Organics™
Tous les produits Thermo Scientific Chemicals ProduitsDescription
Catalyseur de transfert de phase
Specifications
Specifications
| Nom chimique ou matériau | Phenyltrimethylammonium chloride |
| Note relative au nom | 98+% |
| CAS | 138-24-9 |
| Couleur | Blue-Gray or White |
| Spectre IR | Authentic |
| Plage de pourcentage du dosage | 98+% |
| Conditionnement | Plastic bottle |
| Formule moléculaire | C9H14ClN |
| Formule linéaire | C6H5N(CH3)3Cl |
| Numéro MDL | MFCD00011790 |
| Show More |