Learn More
Chlorure de phényltriméthylammonium, 98+ %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11449887
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 g
500 g
Conditionnement:
100g
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
11449887 100 g 100g
11459887 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11449887 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur B22851.22
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 138-24-9 | C9H14ClN | 171.67 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar.Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque historique.Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le chlorure de phényltriméthylammonium est un catalyseur de transfert de phase efficace, agent de méthylation, également utile pour les dépolymérisations alcalines, et inhibiteur de corrosion pour lʼacier à faible teneur en carbone.
Solubilité
Soluble dans l’eau à 333 g/l.
Remarques
Hygroscopique. Stocker sous un gaz inerte. Conserver à lʼécart de lʼagent oxydant, de lʼeau / de lʼhumidité.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 138-24-9
Formule moléculaire C9H14ClN
Poids moléculaire (g/mol) 171.67
Numéro MDL MFCD00011790
Clé InChI MQAYPFVXSPHGJM-UHFFFAOYSA-M
Synonyme phenyltrimethylammonium chloride, n,n,n-trimethylbenzenaminium chloride, trimethylphenylammonium chloride, n,n,n-trimethylanilinium chloride, ammonyx 200, benzenaminium, n,n,n-trimethyl-, chloride, trimethylphenylammoniumchloride, trimethylanilinium chloride, ammonium, phenyltrimethyl-, chloride, trimethylphenyl ammonium chloride
CID PubChem 67309
SMILES [Cl-].C[N+](C)(C)C1=CC=CC=C1
Spécification
Nom chimique ou matériau Phenyltrimethylammonium chloride
Point de fusion ∼236°C (sublimation)
Quantité 100 g
Numéro UN UN2811
Beilstein 3572527
Sensibilité Hygroscopic
Informations sur la solubilité Soluble in water 333g/L.
Nom IUPAC N,N,N-triméthylanilinium chlorure
Poids de la formule 171.67
Pourcentage de pureté ≥98%