Learn More
Chlorure de phényltriméthylammonium, TRC
Specifications
Specifications
| Nom chimique ou matériau | Phenyltrimethylammonium Chloride |
| CAS | 138-24-9 |
| Formule moléculaire | C9H14ClN |
| Quantité | 2.5 g |
| Formule InChI | InChI=1S/C9H14N.ClH/c1-10(2,3)9-7-5-4-6-8-9;/h4-8H,1-3H3;1H/q+1;/p-1 |
| SMILES | [Cl-].C[N+](C)(C)c1ccccc1 |
| Nom IUPAC | Triméthyl(phényl)azanium ; chlorure |
| Poids moléculaire (g/mol) | 171.66 |
| Poids de la formule | 171.0815 |