Learn More
Chlorure de phényltriméthylammonium, TRC
Code produit 30427658
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
500 mg
Conditionnement:
500mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30427658 500 mg 500mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30427658 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCP337003500MG
 Article restreint
Cet article nécessite une mise à jour du prix avant d'être commandé.
Demandez un prix pour cet article ici.
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Phenyltrimethylammonium Chloride
CAS 138-24-9
Formule moléculaire C9H14ClN
Quantité 500 mg
Formule InChI InChI=1S/C9H14N.ClH/c1-10(2,3)9-7-5-4-6-8-9;/h4-8H,1-3H3;1H/q+1;/p-1
SMILES [Cl-].C[N+](C)(C)c1ccccc1
Nom IUPAC Triméthyl(phényl)azanium ; chlorure
Poids moléculaire (g/mol) 171.66
Poids de la formule 171.0815