Learn More
Iodure de phényltriméthylammonium, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11457017
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
500 g
Conditionnement:
100g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11457017 500 g 500g
11437017 25 g -
11447017 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11457017 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A14402.36
 Article restreint
Expédition estimée: 29-12-2026
Ajouter au panier
CAS: 98-04-4 | C9H14IN | 263.122 g/mol
Phenyltrimethylammonium iodide is an important raw material and intermediate used in organic synthesis, pharmaceuticals, dyes and agrochemicals.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
L’iodure de phényltriméthylammonium est une matière première importante et un intermédiaire utilisé dans la synthèse organique, les produits pharmaceutiques, les colorants et les produits agrochimiques.
Solubilité
Soluble dans l’eau et le méthanol.
Remarques
Conserver à température ambiante. Stockez-le dans un endroit frais. Garder le récipient bien fermé dans un endroit sec et bien ventilé. Sensible à la lumière. Il est de nature hygroscopique. Incompatible avec les agents oxydants forts.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 98-04-4
Formule moléculaire C9H14IN
Poids moléculaire (g/mol) 263.122
Numéro MDL MFCD00011791
Clé InChI KKLAORVGAKUOPZ-UHFFFAOYSA-M
Synonyme phenyltrimethylammonium iodide, trimethylphenylammonium iodide, n,n,n-trimethylanilinium iodide, trimethylanilinium iodide, trimethylanillinium iodide, n,n-dimethylaniline methiodide, unii-4o888xq7fp, ammonium, phenyltrimethyl-, iodide, n,n,n-trimethylbenzenaminium iodide, benzenaminium, n,n,n-trimethyl-, iodide
CID PubChem 94135
Nom IUPAC triméthyl(phényl)azanium ; iodure
SMILES C[N+](C)(C)C1=CC=CC=C1.[I-]
Spécification
Nom chimique ou matériau Phenyltrimethylammonium iodide
Point de fusion ∼227°C (sublimation)
Quantité 500 g
Numéro UN UN2811
Beilstein 3916752
Sensibilité Light sensitive
Merck Index 14,7318
Informations sur la solubilité Soluble in water and methanol.
Poids de la formule 263.12
Pourcentage de pureté 99%