Learn More
Iodure de phényltriméthylammonium, 99 %, Acros Organics
Code produit 10646942 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
100 g ; flacon en verre
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit
10646942 100 g ; flacon en verre
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 10646942 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 160681000
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
Catalyseur de transfert de phase
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Phenyltrimethylammonium iodide
Note relative au nom 99%
CAS 98-04-4
Spectre IR Authentic
Plage de pourcentage du dosage 98.5% min. (Argentometry)
Conditionnement Flacon en verre
Formule moléculaire C9H14IN
Formule linéaire C6H5N(CH3)3I
Numéro MDL MFCD00011791
Quantité 100g
Merck Index 15, 7428
Synonyme phenyltrimethylammonium iodide, trimethylphenylammonium iodide, n,n,n-trimethylanilinium iodide, trimethylanilinium iodide, trimethylanillinium iodide, n,n-dimethylaniline methiodide, unii-4o888xq7fp, ammonium, phenyltrimethyl-, iodide, n,n,n-trimethylbenzenaminium iodide, benzenaminium, n,n,n-trimethyl-, iodide
Informations sur la solubilité Solubility in water: soluble. Other solubilities: soluble in alcohol, insoluble in chloroform
Clé InChI KKLAORVGAKUOPZ-UHFFFAOYSA-M
SMILES C[N+](C)(C)C1=CC=CC=C1.[I-]
Nom IUPAC triméthyl(phényl)azanium ; iodure
Poids moléculaire (g/mol) 263.11
CID PubChem 94135
Poids de la formule 263.11
Pourcentage de pureté 99%
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • Phenyltrimethylammonium iodide
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H318-Provoque des lésions oculaires graves.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
Conseils de prudence
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.