Learn More
Tribromide de phényltriméthylammonium 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10052000 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
Conditionnement:
Flacon en plastique
Conditionnement:
100g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement unitSize
10052000 25 g Flacon en plastique -
10527373 100 g Flacon en plastique 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10052000 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 160940250
 Article restreint
Expédition estimée: 14-08-2026
Ajouter au panier
CAS: 4207-56-1 | C9H14Br3N | 375.92 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Réactif pour formation de liaisons C-X
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 4207-56-1
Formule moléculaire C9H14Br3N
Poids moléculaire (g/mol) 375.92
Numéro MDL MFCD00011789
Clé InChI RHXJPCQWYPXLEH-UHFFFAOYSA-N
Synonyme mono n,n,n-trimethylbenzenaminium tribromide
CID PubChem 21525000
Nom IUPAC triméthyl(phényl)azanium ; Triiodure
SMILES C[N+](C)(C)C1=CC=CC=C1.I[I-]I
Spécification
Nom chimique ou matériau Phenyltrimethylammonium tribromide
Note relative au nom 97%
Point de fusion 113.0°C to 117.0°C
Couleur Orange
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 97%
Conditionnement Flacon en plastique
Formule linéaire C6H5N(CH3)3Br·Br2
Quantité 25 g
Fieser 01,855; 02,328; 04,386
Informations sur la solubilité Solubility in water: insoluble.
Poids de la formule 375.92
Pourcentage de pureté 97%
Forme physique Poudre cristalline
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • Phenyltrimethylammonium tribromide
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1B
Mention de danger
  • H318-Provoque des lésions oculaires graves.
  • H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.