Learn More
Tribromide de phényltriméthylammonium 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11448226
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
50 g
250 g
1000 g
Conditionnement:
1000g
250g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11448226 50 g 50g
11458226 250 g 250g
11438226 1000 g 1000g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11448226 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A15326.18
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 4207-56-1 | C9H14I3N | 516.931 g/mol
Phenyltrimethylammonium tribromide is used as brominating reagent for 1,2-addition of bromine to the double bond of α,β-unsaturated compounds.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le tribromure de phényltriméthylammonium est utilisé comme réactif de bromation pour l’ajout de 1,2 de brome à la double liaison de composés non saturés α,β.
Solubilité
Insoluble dans l’eau.
Remarques
Hygroscopique. Incompatible avec les agents oxydants, agents réducteurs et bases.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 4207-56-1
Formule moléculaire C9H14I3N
Poids moléculaire (g/mol) 516.931
Numéro MDL MFCD00011789
Clé InChI RHXJPCQWYPXLEH-UHFFFAOYSA-N
Synonyme mono n,n,n-trimethylbenzenaminium tribromide
CID PubChem 21525000
Nom IUPAC triméthyl(phényl)azanium ; Triiodure
SMILES C[N+](C)(C)C1=CC=CC=C1.I[I-]I
Spécification
Nom chimique ou matériau Phenyltrimethylammonium tribromide
Point de fusion 112°C to 117°C
Odeur Irritating
Quantité 50 g
Numéro UN UN3261
Beilstein 3919459
Sensibilité Hygroscopic
Informations sur la solubilité Insoluble in water.
Poids de la formule 375.93
Pourcentage de pureté 97%
compliance-icons
Identifiant produit
  • Phenyltrimethylammonium tribromide
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1B
Mention de danger
  • H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
  • H318-Provoque des lésions oculaires graves.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
  • P303+P361+P353-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/Se doucher.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P310-Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contain: Phenyltrimethylammonium tribromide