Learn More
Tribromide de phényltriméthylammonium 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11458226
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
50 g
250 g
1000 g
Conditionnement:
1000g
250g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11458226 250 g 250g
11448226 50 g 50g
11438226 1000 g 1000g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11458226 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A15326.30
 Article restreint
Expédition estimée: 18-12-2026
Ajouter au panier
CAS: 4207-56-1 | C9H14I3N | 516.931 g/mol
Phenyltrimethylammonium tribromide is used as brominating reagent for 1,2-addition of bromine to the double bond of α,β-unsaturated compounds.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le tribromure de phényltriméthylammonium est utilisé comme réactif de bromation pour l’ajout de 1,2 de brome à la double liaison de composés non saturés α,β.
Solubilité
Insoluble dans l’eau.
Remarques
Hygroscopique. Incompatible avec les agents oxydants, agents réducteurs et bases.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 4207-56-1
Formule moléculaire C9H14I3N
Poids moléculaire (g/mol) 516.931
Numéro MDL MFCD00011789
Clé InChI RHXJPCQWYPXLEH-UHFFFAOYSA-N
Synonyme mono n,n,n-trimethylbenzenaminium tribromide
CID PubChem 21525000
Nom IUPAC triméthyl(phényl)azanium ; Triiodure
SMILES C[N+](C)(C)C1=CC=CC=C1.I[I-]I
Specifications
Nom chimique ou matériau Phenyltrimethylammonium tribromide
Point de fusion 112°C to 117°C
Odeur Irritating
Quantité 250 g
Numéro UN UN3261
Beilstein 3919459
Sensibilité Hygroscopic
Informations sur la solubilité Insoluble in water.
Poids de la formule 375.93
Pourcentage de pureté 97%