Learn More
Phénylurée, 97%
Code produit 10143040 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
100 g
250 g
Conditionnement:
Flacon en plastique
Flacon en verre
Conditionnement:
100g
250g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement unitSize
10143040 5 g Flacon en verre 5g
10205090 100 g Flacon en plastique 100g
10765431 250 g Flacon en plastique 250g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 10143040 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 131020050
 Article restreint
Expédition estimée: 20-08-2026
Ajouter au panier
CAS : 64-10-8 | C₇H₈N₂O | 136,15 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 64-10-8
Formule moléculaire C7H8N2O
Poids moléculaire (g/mol) 136.15
Numéro MDL MFCD00007944
Clé InChI LUBJCRLGQSPQNN-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 1-phenylurea, n-phenylurea, urea, phenyl, phenylcarbamide, monophenylurea, stabilizer vh, stabilisator vh, phenyl-urea, urea, n-phenyl, phenyl urea
CID PubChem 6145
Nom IUPAC phénylurée
SMILES C1=CC=C(C=C1)NC(=O)N
Spécification
Nom chimique ou matériau Phenylurea
Note relative au nom 97%
Point de fusion 143°C to 149°C
Couleur Blanc à jaune
Point d’ébullition 238°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 96% min. (HPLC)
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire C6H5NHCONH2
Quantité 5 g
Beilstein 12, 346
Merck Index 15, 7429
Informations sur la solubilité Solubility in water: 1g/100mL. Other solubilities: soluble in hot alcohol,ether,ethylacetate,and glacial acetic acid
Poids de la formule 136.15
Pourcentage de pureté 97%
Forme physique Poudre, cristaux et/ou morceaux
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • Phenylurea
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
Mention de danger
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
Conseils de prudence
  • P264-Se laver le visage, les mains soigneusement après manipulation.
  • P301+P312-EN CAS D'INGESTION: appeler un CENTRE ANTIPOISON/médecin / en cas de malaise.
  • P330-Rincer la bouche.
RUO– À des fins de recherche uniquement