Learn More
Bromure de phénylzinc, 0,5 M dans THF, emballé sous Argon dans des flacons ChemSeal™ refermables, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 15425395
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
50 mL
Conditionnement:
50mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15425395 50 mL 50mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 15425395 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur H58659.AD
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Il est utilisé dans la réaction de couplage croisé.
Solubilité
Réagit avec l’eau.
Remarques
Manipuler sous un gaz de protection sec. Sensible à l’air. Conserver à l’écart des bases fortes et des agents oxydants, de la chaleur, des acides et de l’eau
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Phenylzinc bromide
Note relative au nom Packaged under Argon in resealable ChemSeal™ bottles
CAS 38111-44-3
Densité 0.99
Formule moléculaire C6H5BrZn
Numéro MDL MFCD01319861
Quantité 50 mL
Numéro UN UN3399
Sensibilité Air sensitive
Synonyme phenylzinc bromide, zinc, bromophenyl, phenylzinc bromide solution, benzene,bromozinc 1+, phenylzinc bromide 0.5 m in tetrahydrofuran, phenylzinc bromide solution, 0.5 m in thf, phenylzinc bromide, 0.5m in thf, packaged under argon in resealable chemseal bottles
Informations sur la solubilité Reacts with water.
Clé InChI HMFWJMIDCMEJHO-UHFFFAOYSA-M
SMILES [Zn++].[Br-].C1=CC=[C-]C=C1
Nom IUPAC zinc(2+) benzenide bromide
Poids moléculaire (g/mol) 222.39
CID PubChem 16213817
Poids de la formule 222.39