Learn More
Iodure de phénylzinc, 0,5 M dans THF, emballé sous Argon dans des flacons ChemSeal™ refermables, Thermo Scientific™
Code produit. 15415355
Click to view available options
Quantité:
50 mL
Conditionnement:
50mL
Code produit. 15415355
Marque: Thermo Scientific Alfa Aesar H58343.AD
Demander un format en vrac ou personnalisé
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
Applications
Elle est utilisée comme intermédiaire primaire et secondaire.
Solubilité
Réagit avec l’eau.
Remarques
Manipuler sous un gaz de protection sec. Sensible à l’air. Conserver à l’écart des bases fortes et des agents oxydants, de la chaleur, des acides
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Phenylzinc iodide
Note relative au nom Packaged under Argon in resealable ChemSeal™ bottles
CAS 23665-09-0
Densité 0.966
Formule moléculaire C6H5IZn
Numéro MDL MFCD00671995
Quantité 50 mL
Numéro UN UN3399
Sensibilité Air sensitive
Synonyme phenylzinc iodide, zinc, iodophenyl, benzene,iodozinc 1+, iodo phenyl zinc, phenylzinc iodide, 0.50 m in thf, phenylzinc iodide 0.5 m in tetrahydrofuran, phenylzinc iodide solution, 0.5 m in thf, phenylzinc iodide, 0.5m in thf, packaged under argon in resealable chemseal bottles
Informations sur la solubilité Reacts with water.
Clé InChI QXXJGZQLPDQOPF-UHFFFAOYSA-M
SMILES C1=CC=[C-]C=C1.[Zn+]I
Nom IUPAC benzène;iodozinc(1+)
Poids moléculaire (g/mol) 269.39
CID PubChem 4117658
Poids de la formule 269.39