Learn More
Hanna Instruments™ Testeur de pH d’instruments pHep™
Code produit 10110741
Modifier l'affichage
Click to view available options
Plage de pH:
0 à 14
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Plage de pH unitSize
10110741 0 à 14 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 10110741 Fournisseur Hanna Instruments™ Code fournisseur HI98107
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Fournit au personnel non technique une solution simple et peu coûteuse pour une mesure précise du pH. Hanna Instruments™ pHep™ Le testeur de pH Instruments comprend une jonction de 2 cm de long qui peut être retirée pour exposer une nouvelle section et ainsi renouveler la durée de vie du pHep.
Fournit au personnel non technique une solution simple et peu coûteuse pour une mesure précise du pH.
  • Jonction extractible
  • ±Précision de 0,1 pH
  • Étalonnage deux points
  • 2Jonction de 2 cm de long qui peut être retirée pour exposer une nouvelle section afin de renouveler efficacement la vie du pHep.
  • L’étalonnage est effectué manuellement en un ou deux points avec un trimmer situé sur le côté du testeur.
  • Jonction renouvelable
  • Étalonnage manuel facile en deux points
  • Durée de vie de la pile de 700 heures
  • Grande simplicité d’utilisation
  • Économiques
Spécification
Précision (pH) ± 0,1 pH
Type Testeur de pH
Alimentation électrique 1,5 V
Plage de pH 0 à 14
Résolution (pH) 0.1 pH
Gamme de température (métrique) 0°C à 50°C
Poids (métrique) 95 g