Learn More
Thermo Scientific™ phi29 DNA Polymerase (10 U/μL)
Code produit 10242410 Tous les produits Thermo Scientific Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10 μg (1 000 U)
2,5 μg (250 U)
50 μg (5000 U)
Conditionnement:
1000 unités
250 unités
5000 unités
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
10242410 10 μg (1 000 U) 1000 unités
10233130 2,5 μg (250 U) 250 unités
10775271 50 μg (5000 U) 5000 unités
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 10242410 Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur EP0092
Suivez le workflow : Explorez les économies
Utilisez le code promo 27967
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
L’ADN polymérase phi29 est une polymérase présentant une processivité très élevée avec une forte activité de déplacement des brins, permettant une amplification isothermique de l’ADN hautement efficace.
Une polymérase présentant une processivité très élevée (jusqu’à plus de 70 kb) avec une forte activité de déplacement des brins, l’ADN polymérase Thermo Scientific™ phi29 permet une amplification isothermique de l’ADN hautement efficace. L’ADN polymérase phi29 possède également une activité (corrective) exonucléase 3’→5’ qui agit préférentiellement sur l’ADN ou l’ARN simple brin. Les amorces modifiées 3’ sont donc fortement recommandées.
L’ADN polymérase Thermo Scientific phi29 est une polymérase présentant une processivité très élevée (jusqu’à plus de 70 kb) avec une forte activité de déplacement des brins, ce qui favorise une amplification isothermique de l’ADN hautement efficace. L’ADN polymérase phi29 possède également une activité (corrective) exonucléase 3’→5’ qui agit préférentiellement sur l’ADN ou l’ARN simple brin. Les amorces modifiées 3’ sont donc fortement recommandées.
Points clés
• Plus grande processivité et activité de déplacement des brins parmi les ADN polymérases connus : des segments d’ADN de plus de 70 kb de long peuvent être synthétisés
• Synthèse très précise de l’ADN
• Rendements extrêmement élevés d’ADN amplifié même à partir de quantités infimes de gabarits
• Les produits d’amplification peuvent être directement utilisés dans des applications en aval (PCR, digestion par restriction, génotypage SNP, etc.)
Applications
• Amplification en cercle roulant (RCA) : génération de nanogabarits d’ADN périodiques
• Amplification par déplacement multiple (MDA)
• Amplification non biaisée du génome entier (WGA, voir la figure 1 dans les données à l’appui) :
• amplification de l’ADN pour la détection SNP et STR
• amplification de l’ADN sans cellules à partir d’une cellule unique
• organismes pathogènes ou métagénomes
• amplification d’ADN à partir d’échantillons de tâches de sang sur papier-filtre
• Préparation du modèle d’ADN pour le séquençage
• Amplification d’ADN amorcé par des protéines
• Génotypage in situ à l’aide de sondes-cadenas
• Clonage basé sur la recombinaison
• Clonage sans cellules d’ADN létal
• Amplification d’ADN amorcé par ARN
Remarque
L’ajout de pyrophosphatase au mélange réactionnel avec l’ADN polymérase phi29 peut améliorer la synthèse de l’ADN.
L’utilisation de cette enzyme dans certaines applications peut être couverte par des brevets et peut nécessiter une licence.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Type de produit Stand-alone enzyme
À utiliser avec (application) MDA-WGA, RCA
Polymérase ADN polymérase phi29
Quantité 10 μg (1 000 U)
Contenu et stockage • phi29 DNA Polymerase (1,000 units at 10 U/μL)
• 10X Reaction Buffer for phi29 DNA Polymerase
• Store at –15 to –25°C.
Température de réaction optimale 30°C
Conditions d’expédition Dry Ice
Concentration 10 U/μL
Temps de réaction 4 hours