Learn More
Thermo Scientific™ Phire Hot Start II DNA Polymerase
Code produit 10185667 Tous les produits Thermo Scientific Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Couleur:
Colorless
Green
Nbre de réactions:
1000 réactions
200 réactions
Conditionnement:
1000 réactions
200 réactions
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Couleur Nbre de réactions Conditionnement
10185667 Colorless 200 réactions 200 réactions
10247467 Colorless 1000 réactions 1000 réactions
13565160 Green 1000 réactions 1000 réactions
13555160 Green 200 réactions 200 réactions
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Code produit 10185667 Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur F122S
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    174.00€
    147.65€ / 200 réactions
    Économisez 26.35€
    15% de réduction
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Optimisez les applications PCR routinières et à haut débit nécessitant vitesse et précision grâce à cette nouvelle ADN polymérase à démarrage à chaud.
L’ADN polymérase Phire Hot Start II est une nouvelle enzyme de PCR pour les applications de PCR courantes et à haut débit. Elle offre des performances supérieures à celles de toutes les Taq ADN polymérase à démarrage à chaud du marché. L’ADN polymérase Phire Hot Start II est nettement plus rapide, extrêmement robuste et peut également amplifier de longs fragments d’ADN tout en offrant des rendements élevés. Ces caractéristiques, elle les doit à une méthode d’engineering protéique avancée de la polymérase. Elle intègre un domaine unique de liaison de l’ADN double brin qui favorise des délais d’extension courts (10 à 15 s/kb), améliore les rendements et multiplie par deux le facteur de fidélité par rapport à l’ADN polymérase Taq.
La modification au démarrage à chaud de l’ADN polymérase Phire Hot Start II s’appuie sur la même technologie d’inactivation Affibody que celle utilisée par l’ADN polymérase Phusion Hot Start II. Cette technologie renforce la spécificité de la réaction de PCR sans occasionner de durée supplémentaire pour l’activation initiale de l’enzyme.
Le nouveau format Phire Green est une combinaison d’ADN polymérase Phire Hot Start II à démarrage à chaud et de tampon 5X Phire Green. Le tampon contient un réactif de densité et deux colorants de suivi pour le chargement direct des produits issus de la PCR sur gel. Le tampon coloré n’altère pas les performances des enzymes. En outre, il est compatible avec des applications en aval telles que le séquençage, la ligature et la digestion par restriction de l’ADN.
L’ADN polymérase Phire Hot Start II est la version mise à niveau de l’ADN polymérase Phire Hot Start initiale. Grâce à la modification Hot Start basée sur la technologie Affibody, la polymérase ne s’accompagne pas de limitations pour la température d’hybridation et se caractérise par sa vitesse (temps d’extension réduit à seulement 10 à 15 s / kb). L’unique domaine de laision à l’ADN double brin (ADNds) confère à l’ADN polymérase Phire Hot Start II une grande robustesse et la capacité d’amplifier des fragments d’ADN longs en conservant un rendement élevé. La méthode d’inactivation Affibody de l’ADN polymérase Phire Hot Start augmente la spécificité de l’amplification à temprature ambiante, mais permet la réactivation immédiate et complète de l’enzyme aux températures standard des cycles.
  • Démarrage à chaud rapide : aucune étape de réactivation nécessaire
  • Enzyme rapide : Amplification 4 à 5 fois plus rapide qu’avec une Taq à démarrage à chaud
  • Robuste : Optimisation minimale de la réaction nécessaire grâce à une tolérance élevée aux inhibiteurs
  • Rendement élevé : Produits abondants grâce à une grande efficacité
  • Produits PCR plus longs : Amplification de fragments d’ADN plus longs qu’avec une Taq à démarrage à chaud
  • Pas de limitation de température pour l’hybridation
Comprend :
L’ADN polymérase Phire Hot Start II est fournie avec un tampon Phire Reaction Buffer (5x) et du DMSO. Le tampon donne 1,5 mM de MgCl2 dans la concentration finale (1X).
Recommandées dans les cas suivants :
PCR rapide, PCR courante, PCR haut rendement, PCR longue portée, DHPLC, microarray
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Contenu et stockage • 1 x 200 µl d’ADN polymérase Phire Hot Start II
• 2 x 1,5 ml de tampon de réaction de Phire 5X (donne 1,5 mM de MgCl2)
• 1 x 500 µl de DMSO
Conserver à -20°C.
GC-Rich PCR Performance Moyenne
Polymérase ADN polymérase Phire Hot Start II
Vitesse de réaction Rapide
Type de produit ADN polymérase
Pureté ou qualité DHPLC
Quantité 200 reactions
Conditions d’expédition Wet or Dry Ice
À utiliser avec (application) Clonage, Hot-start PCR
Fidélité (par rapport à Taq) 2 X
Hot Start Fonctionnalité Hot-Start (démarrage à chaud) intégrée
Nbre de réactions 200 réactions
En surplomb Arrondi
Format de réaction Composants séparés
Matériau de départ ADN
Volume 50 μl
Couleur Colorless