Learn More
Thermo Scientific™ Phire Hot Start II PCR Master Mixes
Code produit 15301742 Tous les produits Thermo Scientific Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Couleur:
Colorless
Green
Nbre de réactions:
1000 réactions
200 réactions
Conditionnement:
1000 réactions
200 réactions
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Couleur Nbre de réactions Conditionnement
15301742 Green 1000 réactions 1000 réactions
15361732 Colorless 200 réactions 200 réactions
15371732 Colorless 1000 réactions 1000 réactions
15391732 Green 200 réactions 200 réactions
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Code produit 15301742 Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur F126L
Le Black Friday commence ici
Utilisez le code promo 27984
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Includes
L’ADN polymérase Phire Hot Start II est fournie avec un tampon Phire Reaction Buffer (5x) et du DMSO. Le tampon donne 1,5 mM de MgCl2 dans la concentration finale (1X).
Une nouvelle ADN polymérase à démarrage à chaud pour les applications PCR de routine et à haut débit nécessitant vitesse et spécificité.
Thermo Scientific Phire Hot Start II PCR Master Mix is a convenient 2X mix designed to minimize the number of pipetting steps. The master mix contains Phire Hot Start II DNA Polymerase, nucleotides, and optimized reaction buffer, including MgCl2. Only template and primers need to be added to the PCR reaction.
L’ADN polymérase Phire Hot Start II est nettement plus rapide, extrêmement robuste et peut également amplifier de longs fragments d’ADN tout en offrant des rendements élevés. Ces caractéristiques, elle les doit à une méthode d’engineering protéique avancée de la polymérase. Elle intègre un domaine unique de liaison de l’ADN double brin qui favorise des délais d’extension courts (10 à 15 s / kb), améliore les rendements et multiplie par deux le facteur de fidélité par rapport à l’ADN polymérase Taq.
La modification au démarrage à chaud de l’ADN polymérase Phire Hot Start II s’appuie sur la même technologie d’inactivation Affibody que celle utilisée par l’ADN polymérase Phusion Hot Start II. Cette technologie renforce la spécificité de la réaction de PCR sans occasionner de durée supplémentaire pour l’activation initiale de l’enzyme.
Le nouveau format Phire Green est une combinaison d’ADN polymérase Phire Hot Start II à démarrage à chaud et de tampon 5X Phire Green. Le tampon contient un réactif de densité et des colorants de suivi pour le chargement direct des produits issus de la PCR sur gel. Le tampon coloré n’altère pas les performances des enzymes. En outre, il est compatible avec des applications en aval telles que le séquençage, la ligature et la digestion par restriction de l’ADN.
L’ADN polymérase Thermo Scientific Phire Hot Start II à démarrage à chaud est une nouvelle enzyme de PCR pour les applications de PCR courantes et à haut débit. Elle offre des performances supérieures à celles de chaque polymérase Taq à démarrage à chaud du marché. L’ADN polymérase Phire Hot Start II est nettement plus rapide, extrêmement robuste et peut également amplifier de longs fragments d’ADN tout en offrant des rendements élevés. Ces caractéristiques, elle les doit à une méthode d’engineering protéique avancée de la polymérase. Elle intègre un domaine unique de liaison de l’ADN double brin qui favorise des délais d’extension courts (10 à 15 s / kb), améliore les rendements et multiplie par deux le facteur de fidélité par rapport à l’ADN polymérase Taq.
La modification au démarrage à chaud de l’ADN polymérase Phire Hot Start II s’appuie sur la même technologie d’inactivation Affibody que celle utilisée par l’ADN polymérase Phusion Hot Start II. Cette technologie renforce la spécificité de la réaction de PCR sans occasionner de durée supplémentaire pour l’activation initiale de l’enzyme.
Le nouveau format Phire Green est une combinaison d’ADN polymérase Phire Hot Start II à démarrage à chaud et de tampon 5X Phire Green. Le tampon contient un réactif de densité et deux colorants de suivi pour le chargement direct des produits issus de la PCR sur gel. Le tampon coloré n’altère pas les performances des enzymes. En outre, il est compatible avec des applications en aval telles que le séquençage, la ligature et la digestion par restriction de l’ADN.
Points clés
  • Démarrage à chaud rapide : aucune étape de réactivation
  • Enzyme rapide : amplification quatre fois plus rapide qu’avec la Taq à démarrage à chaud
  • Fiabilité : optimisation minimale de la réaction nécessaire grâce à une tolérance élevée aux inhibiteurs
  • Rendements élevés : produits abondants du fait d’une grande efficacité
  • Produits PCR plus longs : amplification de fragments d’ADN beaucoup plus longs qu’avec n’importe quelle Taq à démarrage à chaud
  • Chargement direct sur gel avec tampon vert
Applications
  • PCR à démarrage à chaud
  • PCR courante
  • PCR non haute fidélité
  • PCR rapide
  • PCR à haut débit
  • Génotypage
Comprend
ADN polymérase Phire Hot Start II à démarrage à chaud
  • ADN polymérase Phire Hot Start II à démarrage à chaud
  • Tampon de réaction 5X Phire (fournit 1,5 mM de MgCl2 à la concentration finale 1X)
  • DMSO
ADN polymérase Phire Green Hot Start II à démarrage à chaud
  • ADN polymérase Phire Hot Start II à démarrage à chaud
  • Tampon de réaction 5X Phire Green (fournit 1,5 mM de MgCl2 à la concentration finale 1X)
  • DMSO
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Concentration 2X
Contenu et stockage • Master Mix PCR 2X Phire Green Hot Start II de 20 x 1,25 ml
• 4 x 0,5 ml de DMSO
• 20 x 1,25 ml d’eau, sans nucléase
Conserver à -20°C.
GC-Rich PCR Performance Moyenne
Polymérase ADN polymérase Phire Hot Start II
Vitesse de réaction Rapide
Type de produit Master Mix de PCR à démarrage à chaud
Quantité 1 000 réactions de 50 μl
Conditions d’expédition Wet or Dry Ice
À utiliser avec (application) Clonage, Hot-start PCR
Fidélité (par rapport à Taq) 2 X
Hot Start Fonctionnalité Hot-Start (démarrage à chaud) intégrée
Nbre de réactions 1000 réactions
En surplomb Arrondi
Format de réaction SuperMix ou Master Mix
Matériau de départ ADN
Couleur Green